Merck
ENAH11DD1FE1
Enamine
6,6-dimethyl-1H,4H,5H,6H-pyrrolo[3,4-c]pyrazol-3-amine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
225.12
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6,6-dimethyl-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazol-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N4.2ClH/c1-7(2)5-4(3-9-7)6(8)11-10-5;;/h9H,3H2,1-2H3,(H3,8,10,11);2*1H
Clave InChI
BMCNFVLAZRBDKW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721035
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1721035
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)