Merck
ENAH11DD1BC2
Enamine
3-ethynylcyclopentan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
145.63
Número MDL:
Iupac Name
3-ethynylcyclopentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N.ClH/c1-2-6-3-4-7(8)5-6;/h1,6-7H,3-5,8H2;1H
Clave InChI
VCIOBNBIZQDZSQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719534
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719534
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)