Merck
ENAH11DD1B3D
Enamine
2-methoxy-5-(methoxymethyl)pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.19
Número MDL:
Iupac Name
2-methoxy-5-(methoxymethyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO4/c1-13-5-6-3-7(9(11)12)8(14-2)10-4-6/h3-4H,5H2,1-2H3,(H,11,12)
Clave InChI
CMLLQZWTWJNHSM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717580
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1717580
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)