Merck
ENAH11DD1B15
Enamine
N-(4-bromophenyl)piperazine-1-carboxamide hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
320.62
MDL number:
Iupac Name
N-(4-bromophenyl)piperazine-1-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14BrN3O.ClH/c12-9-1-3-10(4-2-9)14-11(16)15-7-5-13-6-8-15;/h1-4,13H,5-8H2,(H,14,16);1H
InChI key
BWVXMHGVOBNFAC-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718983
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718983
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)