Merck
ENAH11DD1AA9
Enamine
1,4-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carbonitrile dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
210.11
Número MDL:
Iupac Name
(1S,2R,5R)-1,4-diazabicyclo[3.2.1]octane-2-carbonitrile dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.2ClH/c8-3-7-4-9-6-1-2-10(7)5-6;;/h6-7,9H,1-2,4-5H2;2*1H
Clave InChI
VJRSERQBBWAJDB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718654
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1718654
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)