ENAH11DD1826
Enamine
propanethioic S-acid
About This Item
Iupac Name
propanethioic S-acid
Inchi Code
1S/C3H6OS/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
Clave InChI
KOODSCBKXPPKHE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716848
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716848
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)