Merck
ENAH11DD17FD
Enamine
2-amino-3-(1H-pyrrol-3-yl)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
154.17
Número MDL:
Iupac Name
3-(1H-pyrrol-3-yl)alanine
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c8-6(7(10)11)3-5-1-2-9-4-5/h1-2,4,6,9H,3,8H2,(H,10,11)
Clave InChI
SDMNFUKYUGGKNV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716732
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1716732
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)