Merck
ENAH11DD170D
Enamine
[3-(1,1-difluoroethyl)phenyl]methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.19
Número MDL:
Iupac Name
(3-(1,1-difluoroethyl)phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H11F2N/c1-9(10,11)8-4-2-3-7(5-8)6-12/h2-5H,6,12H2,1H3
Clave InChI
MKCZZRQZQCQBDJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709868
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709868
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)