Merck
ENAH11DD16BB
Enamine
4,4-difluoroadamantan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.69
Iupac Name
4,4-difluoro-1-adamantanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15F2N.ClH/c11-10(12)7-1-6-2-8(10)5-9(13,3-6)4-7;/h6-8H,1-5,13H2;1H
Clave InChI
HBTHHQBQISPVJE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709551
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709551
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)