ENAH11DD166F
Enamine
3-butyl-9-hydroxy-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
About This Item
Iupac Name
3-butyl-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidine-4,9(8H)-dione
Inchi Code
1S/C13H16N2O2/c1-3-4-6-10-9(2)14-12-11(16)7-5-8-15(12)13(10)17/h5,8H,3-4,6-7H2,1-2H3
Clave InChI
JNJCATWQKQLXOY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1709256
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)