ENAH11DD0B7D
Enamine
3-amino-3-(3-fluorophenyl)propan-1-ol
About This Item
Iupac Name
3-amino-3-(3-fluorophenyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C9H12FNO/c10-8-3-1-2-7(6-8)9(11)4-5-12/h1-3,6,9,12H,4-5,11H2
InChI key
ZCLXAQLZFPYYQJ-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1256179
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1256179
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)