Merck
ENAH11DD0A4A
Enamine
2-phenyl-1,3-oxazole-5-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
243.67
Número MDL:
Iupac Name
2-phenyloxazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H6ClNO3S/c10-15(12,13)8-6-11-9(14-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
Clave InChI
MWQSCIWHFJDERO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609101
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1609101
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)