ENAH11DD09EF
Enamine
N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
About This Item
Iupac Name
N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Inchi Code
1S/C4H6F3NO/c1-3(9)8-2-4(5,6)7/h2H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
GGFKQOQFSGPWBG-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1251205
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)