Merck
ENAH11DD04EE
Enamine
2,2-difluoro-2-(pyridin-2-yl)ethan-1-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.15
Número MDL:
Iupac Name
2,2-difluoro-2-(2-pyridinyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C7H8F2N2/c8-7(9,5-10)6-3-1-2-4-11-6/h1-4H,5,10H2
Clave InChI
TYKNQWWXUIYRSZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1234985
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1234985
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)