Merck
ENAH11DCFC68
Enamine
1-ethyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.16
MDL number:
Iupac Name
1-ethyl-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-2-9-5-6(8(11)12)3-4-7(9)10/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
HJLSHTUWUNZCOO-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366108
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366108
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)