Merck
ENAH11DCF825
Enamine
3-(benzyloxy)cyclopentan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.24
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(benzyloxy)cyclopentan-1-one
Inchi Code
1S/C12H14O2/c13-11-6-7-12(8-11)14-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12H,6-9H2
Clave InChI
JUSLILFQZMQLMA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222603
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-222603
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)