Merck
ENAH11DCF734
Enamine
3-fluoro-4-nitrobenzamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.13
Número MDL:
mp
150-155
Iupac Name
3-fluoro-4-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C7H5FN2O3/c8-5-3-4(7(9)11)1-2-6(5)10(12)13/h1-3H,(H2,9,11)
Clave InChI
CKHYKLBLOPFXTB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70430
Melting Point
150-155
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70430
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)