Merck
ENAH0CD463CD
Enamine
oxalic acid; tert-butyl 7-methyl-1,4-diazepane-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
304.34
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 7-methyl-1,4-diazepane-1-carboxylate oxalate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2.C2H2O4/c1-9-5-6-12-7-8-13(9)10(14)15-11(2,3)4;3-1(4)2(5)6/h9,12H,5-8H2,1-4H3;(H,3,4)(H,5,6)
Clave InChI
CZINXETWCAHZMQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
OC(=O)C(=O)O
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708536
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1708536
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)