Merck
ENAH0CD460B0
Enamine
3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-6-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
204-207
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-1-benzothiopyran-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10O2S/c11-10(12)8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-13-9/h3-4,6H,1-2,5H2,(H,11,12)
Clave InChI
PHVOWSWKOIJFSV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703413
Melting Point
204-207
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703413
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)