Merck
ENAH0CD46093
Enamine
8,8-difluoro-1-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.68
Número MDL:
Iupac Name
8,8-difluoro-1-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H15F2N.ClH/c10-9(11)5-3-8(4-6-9)2-1-7-12-8;/h12H,1-7H2;1H
Clave InChI
GHVXUPUPTDACGN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703385
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1703385
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)