Merck
ENAH0CD45F5A
Enamine
N-(5-formylpyridin-2-yl)acetamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-(5-formyl-2-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c1-6(12)10-8-3-2-7(5-11)4-9-8/h2-5H,1H3,(H,9,10,12)
Clave InChI
VVDNQGICIUVXTD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706508
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1706508
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)