Merck
ENAH0CD45D93
Enamine
2-[(6S)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-yl]acetic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.66
Número MDL:
Iupac Name
(S)-2-(5-azaspiro[2.4]heptan-6-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13NO2.ClH/c10-7(11)3-6-4-8(1-2-8)5-9-6;/h6,9H,1-5H2,(H,10,11);1H/t6-;/m1./s1
Clave InChI
NEJXVMPAMRYESG-FYZOBXCZSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1705796
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1705796
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)