Merck
ENAH0CD45D8E
Enamine
2-methyl-5-(trifluoromethyl)morpholine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
205.61
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-methyl-5-(trifluoromethyl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10F3NO.ClH/c1-4-2-10-5(3-11-4)6(7,8)9;/h4-5,10H,2-3H2,1H3;1H
Clave InChI
OUGPIPUNMDDDBD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1705750
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1705750
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)