Merck
ENAH0CD45B19
Enamine
methyl 2-bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
260.11
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2-bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H6BrNO2S/c1-12-8(11)5-2-6-4(10-5)3-7(9)13-6/h2-3,10H,1H3
Clave InChI
ZZUSKBHHRZULEI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702838
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702838
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)