Merck
ENAH0CD45ADC
Enamine
2-chloro-1-(5-chloro-1H-indol-2-yl)ethan-1-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.08
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-chloro-1-(5-chloro-1H-indol-2-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C10H7Cl2NO/c11-5-10(14)9-4-6-3-7(12)1-2-8(6)13-9/h1-4,13H,5H2
Clave InChI
ZQBAZIHPFUEWPX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700439
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700439
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)