ENAH0CD45A93
Enamine
(2S)-2,4-dimethylpent-4-enoic acid
About This Item
Iupac Name
(2S)-2,4-dimethyl-4-pentenoic acid
Inchi Code
1S/C7H12O2/c1-5(2)4-6(3)7(8)9/h6H,1,4H2,2-3H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
Clave InChI
WQBDUHHOENCMGP-LURJTMIESA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699070
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)