Merck
ENAH0CD4590A
Enamine
(2-bromo-1-fluoroethyl)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
203.05
Número MDL:
Iupac Name
(2-bromo-1-fluoroethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H8BrF/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Clave InChI
UIXWOQZATLBVFH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133325
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133325
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)