ENAH0CD457C3
Enamine
8-bromo-7-fluoro-1-methylisoquinoline
About This Item
Iupac Name
8-bromo-7-fluoro-1-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H7BrFN/c1-6-9-7(4-5-13-6)2-3-8(12)10(9)11/h2-5H,1H3
Clave InChI
BMCYTAHXMRLFDY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1689048
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1689048
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)