Merck
ENAH049F320B
Enamine
N'-(4-fluorophenyl)methanesulfonohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N'-(4-fluorophenyl)methanesulfonohydrazide
Inchi Code
1S/C7H9FN2O2S/c1-13(11,12)10-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,9-10H,1H3
Clave InChI
SSHDPVFNQIVJDP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700617
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1700617
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)