Merck
ENAH049F30DD
Enamine
7-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.06
Número MDL:
Iupac Name
7-bromo-2,3-dihydro-1-benzofuran-4-amine
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c9-6-1-2-7(10)5-3-4-11-8(5)6/h1-2H,3-4,10H2
Clave InChI
VDXFVXVRUDZOQZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702636
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1702636
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)