Merck
ENAH049F2C21
Enamine
1-({6-oxabicyclo[3.1.0]hexan-3-yl}methyl)-1H-pyrazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.21
Número MDL:
Iupac Name
1-((6-oxabicyclo[3.1.0]hexan-3-yl)methyl)-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-2-10-11(3-1)6-7-4-8-9(5-7)12-8/h1-3,7-9H,4-6H2
Clave InChI
WFYWETUDHRWVST-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699530
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699530
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)