Merck
ENAH049F2BF2
Enamine
4-(1,1,2,2-tetrafluoro-2-methoxyethyl)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
236.17
Número MDL:
Iupac Name
4-(1,1,2,2-tetrafluoro-2-methoxyethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H8F4O2/c1-16-10(13,14)9(11,12)8-4-2-7(6-15)3-5-8/h2-6H,1H3
Clave InChI
YOINXIXPJMEACS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699049
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699049
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)