Merck
ENAH049F2BE7
Enamine
tert-butyl 3-carbamoyl-3-cyanopyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.27
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-carbamoyl-3-cyanopyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H17N3O3/c1-10(2,3)17-9(16)14-5-4-11(6-12,7-14)8(13)15/h4-5,7H2,1-3H3,(H2,13,15)
Clave InChI
NZAQOVKQLPRGEG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698952
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698952
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)