Merck
ENAH049F2BCE
Enamine
3-(4,5-dimethyl-1H-imidazol-2-yl)piperidine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.19
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(4,5-dimethyl-1H-imidazol-2-yl)piperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17N3.2ClH/c1-7-8(2)13-10(12-7)9-4-3-5-11-6-9;;/h9,11H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13);2*1H
Clave InChI
OJNZTGSJOWGQHI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698653
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1698653
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)