Merck
ENAH049F298C
Enamine
ethyl 2-{3-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl}acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
283.12
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(3-bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H11BrN2O2/c1-2-16-10(15)7-8-11(12)14-6-4-3-5-9(14)13-8/h3-6H,2,7H2,1H3
Clave InChI
SOFHRTHUUSBVFM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695850
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1695850
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)