ENAH049F291D
Enamine
5-chloro-2-[(3-phenylpropyl)amino]benzoic acid
About This Item
Iupac Name
5-chloro-2-((3-phenylpropyl)amino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H16ClNO2/c17-13-8-9-15(14(11-13)16(19)20)18-10-4-7-12-5-2-1-3-6-12/h1-3,5-6,8-9,11,18H,4,7,10H2,(H,19,20)
Clave InChI
PYVLOOBHYNPWNF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692833
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)