ENAH049F2831
Enamine
1-ethyl-3,7-dimethyl-8-sulfanyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
About This Item
Iupac Name
1-ethyl-3,7-dimethyl-8-sulfanyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione
Inchi Code
1S/C9H12N4O2S/c1-4-13-7(14)5-6(12(3)9(13)15)10-8(16)11(5)2/h4H2,1-3H3,(H,10,16)
Clave InChI
STSHACDJOZRALQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1692550
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)