Merck
ENAH049F277C
Enamine
rac-[(2R,5R)-1,5-dimethylpyrrolidin-2-yl]methanamine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.14
Número MDL:
Iupac Name
((2R,5R)-1,5-dimethylpyrrolidin-2-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H16N2.2ClH/c1-6-3-4-7(5-8)9(6)2;;/h6-7H,3-5,8H2,1-2H3;2*1H/t6-,7-;;/m1../s1
Clave InChI
LYWHDJZFBXAOJE-GPJOBVNKSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693961
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1693961
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)