ENAH049F2386
Enamine
2,4-dibromo-6-(trifluoromethyl)phenol
About This Item
mp
57-58
Iupac Name
2,4-dibromo-6-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H3Br2F3O/c8-3-1-4(7(10,11)12)6(13)5(9)2-3/h1-2,13H
Clave InChI
DJPAQOCIUDXBHK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267291
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)