Merck
ENAH049F233E
Enamine
3-(2-bromoethoxy)oxetane
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.03
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(2-bromoethoxy)oxetane
Inchi Code
1S/C5H9BrO2/c6-1-2-8-5-3-7-4-5/h5H,1-4H2
Clave InChI
ZEFQQMJSBJJGPJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666577
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666577
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)