Merck
ENAH049F22F3
Enamine
{2H,4H,5H,6H-pyrrolo[3,4-c]pyrazol-4-yl}methanol dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.08
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(2,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazol-4-yl)methanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O.2ClH/c10-3-6-4-1-8-9-5(4)2-7-6;;/h1,6-7,10H,2-3H2,(H,8,9);2*1H
Clave InChI
QSLCRXBBCMFNDJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666341
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1666341
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)