Merck
ENAH049F21F2
Enamine
2-(propan-2-yl)thiane-3,5-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-isopropyl-2H-thiopyran-3,5(4H,6H)-dione
Inchi Code
1S/C8H12O2S/c1-5(2)8-7(10)3-6(9)4-11-8/h5,8H,3-4H2,1-2H3
Clave InChI
VCVFZGMEBTVZNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654910
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1654910
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)