Merck
ENAH049F1D6A
Enamine
2-(cyclopentanesulfonyl)ethan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(cyclopentylsulfonyl)ethan-1-ol
Inchi Code
1S/C7H14O3S/c8-5-6-11(9,10)7-3-1-2-4-7/h7-8H,1-6H2
Clave InChI
TZAGDDWXIOZQSY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206009
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206009
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)