Merck
ENAH049F1B91
Enamine
2-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.6
Número MDL:
Iupac Name
2-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O2.ClH/c1-8-5(2-3-7-8)4-6(9)10;/h2-3H,4H2,1H3,(H,9,10);1H
Clave InChI
FTWPYGYAEQZUKV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114805
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114805
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)