Merck
ENAH0425C6F1
Enamine
methyl 2-carbamothioyl-2,2-dimethylacetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.22
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 3-amino-2,2-dimethyl-3-thioxopropanoate
Inchi Code
1S/C6H11NO2S/c1-6(2,4(7)10)5(8)9-3/h1-3H3,(H2,7,10)
Clave InChI
MWIPUIVPAYBEOF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1599627
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1599627
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)