Merck
ENAH042585EC
Enamine
tert-butyl 5-oxa-2,8-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.26
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 5-oxa-2,8-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H18N2O3/c1-9(2,3)15-8(13)12-6-10(7-12)11-4-5-14-10/h11H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
OKDHUMQSCWATCJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588221
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1588221
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)