Merck
ENAH04258388
Enamine
2,3-dibromo-5-(trifluoromethyl)thiophene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
309.93
MDL number:
Iupac Name
2,3-dibromo-5-(trifluoromethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C5HBr2F3S/c6-2-1-3(5(8,9)10)11-4(2)7/h1H
InChI key
XGRFPAMLMDTGJK-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1590510
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)