Merck
ENAH04257FB6
Enamine
lithium(1+) ion 2-[3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.07
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
lithium 2-(3-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C8H6F3NO2.Li/c9-8(10,11)5-2-1-3-12-6(5)4-7(13)14;/h1-3H,4H2,(H,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
YOKJAGIEMPYGSQ-UHFFFAOYSA-M
storage temp.
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663549
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663549
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)