ENAH04257D8C
Enamine
(1-ethyl-5-fluoro-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
(1-ethyl-5-fluoro-1H-pyrazol-4-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10FN3.2ClH/c1-2-10-6(7)5(3-8)4-9-10;;/h4H,2-3,8H2,1H3;2*1H
InChI key
KVUXCGCHYONDBB-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664791
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1664791
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)