Merck
ENAH04257B21
Enamine
[3-(4-bromo-2-methylphenoxy)propyl]dimethylamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
272.19
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-(4-bromo-2-methylphenoxy)-N,N-dimethylpropan-1-amine
Inchi Code
1S/C12H18BrNO/c1-10-9-11(13)5-6-12(10)15-8-4-7-14(2)3/h5-6,9H,4,7-8H2,1-3H3
Inchi Key
KTJZGGACUXUIDA-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663278
Pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663278
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)